Learn More
DWK Life Sciences Flacons de sérum en tube Wheaton™
Disponible en flacons transparents ou ambrés
151.00€ - 481.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour applications de lyophilisation, emballage, échantillonnage et cryodessiccation |
Autoclavable | Autoclavables |
Type de bouchon | Bouchon à sertir |
Certifications/Conformité | USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) externe | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Diamètre (métrique) externe | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10472752
|
DWK Life Sciences
223683 |
Transparent | 15 mm | 2 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10747944
|
DWK Life Sciences
223684 |
Transparent | 17 mm | 3 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10071332
|
DWK Life Sciences
223685 |
Transparent | 22 mm | 5 ml |
327.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10101952
|
DWK Life Sciences
223687 |
Transparent | 30,5 mm | 20 ml |
151.00€
120 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10757944
|
DWK Life Sciences
223693 |
Ambré | 15 mm | 2 ml |
287.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10623543
|
DWK Life Sciences
223695 |
Ambré | 22 mm | 5 ml |
414.00€
144 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10453522
|
DWK Life Sciences
223696 |
Ambré | 24 mm | 10 ml |
481.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10532313
|
DWK Life Sciences
223686 |
Transparent | 24 mm | 10.0 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Disponible en flacons transparents ou ambrés
Le verre peut résister aux défis de réduction de la pression et de variations de température extrêmes. Protège contre les changements de pH et maintient la pureté du contenu.
- Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction pour garantir une épaisseur de paroi uniforme
- Les flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté sont conformes aux exigences USP de type 1 afin de protéger les échantillons photosensibles
- Résistent à des variations de température extrêmes
- Cols finis pour les joints sertis d’aluminium
- Dispositif de recul du cou et du rayon de fond spécialement conçu pour les applications de lyophilisation
- Conditionnés dans des modules conditionnés sous film plastique thermorétracté pour réduire la contamination par les particules
Lyophilisation, conditionnement et échantillonnage
Compliance
Le verre borosilicaté à faible taux d’extraction est conforme aux normes ASTM™ de type 1, classe A et USP de type 1
Spécification
Verre borosilicaté | |
Autoclavables | |
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |
Pour applications de lyophilisation, emballage, échantillonnage et cryodessiccation | |
Bouchon à sertir |