Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ Shorty Vials™ dans Lab File™ : sans bouchons
Livrés dans des plateaux compartimentés Lab File pratiques
334.00€ - 401.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) |
À utiliser avec (application) | Pour utilisations allant du stockage d‘échantillons à la cryodessiccation |
Type de filetage | À vis |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10384361
|
DWK Life Sciences
224822 |
4 ml | 19 mm |
401.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10708961
|
DWK Life Sciences
224821 |
2 ml | 15 mm |
334.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10282381
|
DWK Life Sciences
224823 |
6 ml | 19 mm |
395.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Livraison dans des plateaux compartimentés Lab File pratiques
Offrant une variété d’utilisations allant du stockage des échantillons à la lyophilisation.
- Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté
- Fabriqués à partir d’une tubulure en verre pour une paroi latérale uniforme et une épaisseur du fond
- Les flacons courts présentent un profil bas pour une plus grande stabilité et un volume mort moindre
- Bouchons vendus séparément
- Les flacons et bouchons sont autoclavables
- Les articles sélectionnés s’adaptent à M-T Vial File™ : plateaux en polystyrène avec des compartiments qui permettent d’inventorier facilement des échantillons ou de stocker des flacons vides
Flacons transparents
- Fabriqués à partir de verre borosilicaté à faible taux d’extraction pour offrir une résistance chimique supérieure
- Conformes aux exigences USP de type I et ASTM E 438 de type I, classe A.
Spécification
Transparent | |
Pour utilisations allant du stockage d‘échantillons à la cryodessiccation | |
Autoclavables | |
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |
Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | |
À vis | |
Bouchon à vis |