Learn More
DWK Life Sciences Girouettes pour flacons en V Wheaton™
Barreau d’agitation magnétique pour une utilisation avec les flacons V Vials™ NextGen™
112.00€ - 117.00€
Spécification
Matériau | PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
---|---|
Quantité | 6 |
Forme | Triangulaire |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10226863
|
DWK Life Sciences
903061 |
Adapté aux flacons en V de 0,3 et 1 ml |
112.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10168421
|
DWK Life Sciences
903063 |
Adapté aux flacons en V de 2 ; 3 ; 5 et 10 ml |
117.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En PTFE
- Placez le barreau d’agitation dans le flacon et utilisez-le avec un agitateur magnétique
Spécification
PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |
6 | |
Triangulaire |