Learn More
DWK Life Sciences Bouchons Wheaton™ pour flacons et bouteilles de sérum : Bouchon à manchon
Fermeture hermétique
Marque: DWK Life Sciences 224100-320
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les bouchons de type bride sont fixés avec des joints sertis d’aluminium
- Les bouchons à fente et à trois broches sont destinés aux applications de lyophilisation
Spécification
3 cm | |
Compatible avec un diamètre interne de 1,5cm et un diamètre externe de 3cm d’ouverture de bouteilles et de flacons de sérum | |
Oui | |
Caoutchouc |
Applications de plusieurs perforations | |
40 Duromètre | |
Rouge | |
Bouchon à manchon |