Learn More
DWK Life Sciences Flacons DBO borosilicatés de type I Wheaton™
Contenez facilement des échantillons grâce à ces flacons DBO, dotés de bouchons en verre de type pastille
Marque: DWK Life Sciences 227497-16G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Structure en verre borosilicaté de type I
- Conçu pour empêcher le piégeage d’air
- Hauteur : 165mm (6,5 po)
- Diamètre : 69mm (2,72 po)
- Capacité : 300 ml (10 oz)
Spécification
Oui | |
Pour incuber les échantillons dilués d’eaux usées, d’effluents d’eaux usées, d’eaux polluées et de déchets industriels afin de déterminer la quantité d’oxygène requise pendant la stabilisation de la matière organique dégradable par action biochimique aérobie | |
Verre borosilicaté | |
361 à 384 | |
10,14 oz. | |
16,5 cm | |
6,9 cm |
300 mL | |
Oui | |
361 à 384 | |
Pastille | |
6,49 in | |
2,7 in |