Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Type I Borosilicate BOD Bottles
Easily contain samples with these BOD bottles, featuring glass pennyhead stoppers
Marque:  DWK Life Sciences 227497-17G
Code produit. 12443751
  • 495.00€ / 24 pièces
Expédition estimée: 27-09-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Structure en verre borosilicaté de type I
  • Conçu pour empêcher le piégeage d’air
  • Hauteur : 165mm (6,5 po)
  • Diamètre : 69mm (2,72 po)
  • Capacité : 300 ml (10 oz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oui
Pour incuber les échantillons dilués d’eaux usées, d’effluents d’eaux usées, d’eaux polluées et de déchets industriels afin de déterminer la quantité d’oxygène requise pendant la stabilisation de la matière organique dégradable par action biochimique aérobie
Verre borosilicaté
385 à 408
10,14 oz.
16,5 cm
6,9 cm
300 mL
Oui
385 à 408
Pastille
6,49 in
2,7 in