Learn More
DWK Life Sciences Joints avec opercule en aluminium sans revêtement Wheaton™
Le joint avec opercule expose le bouchon pour une récupération de l’échantillon avec une seringue
Marque:  DWK Life Sciences 224178-05
96.27 EUR valable jusqu'au 2021-01-31
Utilisez le code promo "15003" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.52000kg
Code produit. 11788769
  • 123.00€ / 1000 pièces
En stock, prêt à être expédié : 1
Ajouter au panier
Beschreibung
Beschreibung
  • Non revêtus
  • Type de bouchon : Joint
Spezifikation
Spezifikation
Bleu
Aluminium
1000/boîte
20 mm
Haut ouvert
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation