Learn More
DWK Life Sciences Joints avec opercule en aluminium sans revêtement Wheaton™
Le joint avec opercule expose le bouchon pour une récupération de l’échantillon avec une seringue
144.00€ - 427.00€
Spécification
Matériau | Aluminium |
---|---|
Quantité | 1000/carton |
Type | Avec opercule |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11788769
|
DWK Life Sciences
224178-05 |
Bleu |
204.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12412661
|
DWK Life Sciences
224176-07 |
Vert |
165.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11798769
|
DWK Life Sciences
224178-06 |
Rouge |
204.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11768769
|
DWK Life Sciences
224177-05 |
Bleu |
173.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11778769
|
DWK Life Sciences
224177-06 |
Rouge |
177.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12482651
|
DWK Life Sciences
224176-01 |
Naturel |
144.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12492651
|
DWK Life Sciences
224176-05 |
Bleu |
165.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11708779
|
DWK Life Sciences
224178-07 |
Vert |
427.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11865303
|
DWK Life Sciences
224177-01 |
Naturel |
151.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12402661
|
DWK Life Sciences
224176-06 |
Rouge |
160.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Non revêtus
- Type de bouchon : Joint
Spécification
Aluminium | |
1000/carton | |
Avec opercule |