Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Viton™ Tubing Assemblies
Resistant to oils, chemicals, weather-related aging and ozone
184.00€ - 371.00€
Spécification
Type de produit | Ensemble de tubulures |
---|---|
Matériau | Viton |
Longueur totale (impériale) | 4,92 ft |
Longueur totale (métrique) | 150 cm |
Épaisseur (impériale) | 0,09 in |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12451531
|
DWK Life Sciences
374318 |
23/100 po | 6 mm |
268.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12461531
|
DWK Life Sciences
374319 |
31/100 po | 8 mm |
371.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12441531
|
DWK Life Sciences
374316 |
11/100 po | 3 mm |
187.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12431531
|
DWK Life Sciences
374315 |
7/100 po | 2 mm |
184.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
For Unispense peristaltic pumps
- Material retains its good mechanical and chemical resistance properties at extremely high temperatures better than any other known elastomer
- Tubing assembly consists of 5 ft. (1.5 m) section of silicone or FKM tubing with a wall thickness of 2.3 mm and borosilicate glass sinker on one end and a polypropylene delivery nozzle on the other end
Spécification
Ensemble de tubulures | |
4,92 ft | |
0,09 in | |
Poids en verre borosilicaté à une extrémité et buse d’administration en PP sur l’autre extrémité |
Viton | |
150 cm | |
2,3 mm |