Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en PP blanc avec joints en polyéthylène expansé revêtu de PTFE Wheaton™
Click to view available options
Finition de col:
20-400
22-400
24-400
28-400
33-400
38-400
43-400
45-400
48-400
53-400
58-400
63-400
70-400
89-400
Matériau:
En PP
PP
Nbre par carton:
144/boîte
48/boîte
72/boîte
Description
Excellent pour les échantillons prélevés sur le terrain, les réactifs pharmaceutiques et de diagnostic
- Le revêtement en PE expansé revêtu de PTFE offre une résistance aux produits chimiques
- La mousse de PE fournit des propriétés de compressibilité et d’étanchéité
- Adapté aux produits chimiques de haute pureté, aux acides et aux solvants forts
- Pour une utilisation avec des flacons en verre
- En PP
- Bouchon à vis
- Blanc
Specifications
Joint de fermeture | PTFE / PE |
À utiliser avec (équipement) | Bouteille ou flacon en verre |
Couleur | Blanc |
Matériau | PP |
Nbre par carton | 48/boîte |
Finition de col | 89-400 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |