Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en PP blanc avec joints en polyéthylène expansé revêtu de PTFE Wheaton™
Excellent pour les échantillons prélevés sur le terrain, les réactifs pharmaceutiques et de diagnostic
Marque: DWK Life Sciences 239239
48.20 EUR valable jusqu'au 2021-01-31
Utilisez le code promo "15003" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Le revêtement en PE expansé revêtu de PTFE offre une résistance aux produits chimiques
- La mousse de PE fournit des propriétés de compressibilité et d’étanchéité
- Adapté aux produits chimiques de haute pureté, aux acides et aux solvants forts
- Pour une utilisation avec des flacons en verre
- En PP
- Bouchon à vis
- Blanc
Spécification
ISO 9001 | |
Bouteille ou flacon en verre | |
PP | |
45-400 |
Mousse de polyéthylène | |
Blanc | |
72/boîte |