Learn More
DWK Life Sciences Bouchons avec opercule en PP blancs Wheaton™ avec joints en silicone / PTFE pour flacons E-Z Ex-Traction™
250.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23261" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23261" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Finition de col:
13-425
15-425
22-400
24-400
Nbre par carton:
100/boîte
1000/boîte
250/boîte
500/boîte
Description
Adaptés au stockage et au confinement de solvants volatils, de composés sensibles ou de produits chimiques corrosifs
- Autoclavables
Spécification
Joint de fermeture | PTFE / silicone |
À utiliser avec (équipement) | Bouteille ou flacon en verre |
Couleur | Blanc |
Matériau | En PP |
Nbre par carton | 250/boîte |
Nb par paquet | 250/boîte |
Finition de col | 13-425 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
Autoclavable | Autoclavables |