Learn More
Hirschmann™ Burettes automatiques DURAN™ de classe AS, graduation blanche
Excellentes pour distribuer automatiquement des quantités mesurées de solutions chimiques dans le laboratoire. Les burettes automatiques Hirschmann™ de classe AS avec graduation blanche sont disponibles dans une gamme de capacités afin de répondre à vos besoins.
Marque: Hirschmann™ 3550370
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Conformes à la norme de pelletisation
- Verre ambré
- Graduation de type cercle du point principal
- Avec graduation blanche
- Conformes aux normes DIN EN ISO 385
- conformité certifiée, avec identification des lots datée
- Robinet d’arrêt latéral avec broche en PTFE, avec robinet d’arrêt intermédiaire
Spécification
Marron | |
500 mm | |
0,05 mL | |
Blanc | |
PTFE | |
Burette de titration automatique | |
DIN EN ISO 385 |
25 ml | |
Verre | |
Flacon de stockage en verre transparent de 2000 ml | |
Latéral | |
±0,03 ml | |
Classe AS |