Learn More
Hirschmann™ Burettes automatiques DURAN™ de classe B, graduation en blanc avec robinet d’arrêt intermédiaire
Excellentes pour distribuer automatiquement des quantités mesurées de solutions chimiques dans le laboratoire. Les burettes automatiques Hirschmann™ de classe B avec graduation en blanc sont disponibles dans une gamme de capacités afin de répondre à vos besoins.
Marque:  Hirschmann™ 3520160
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10629841
  • 315.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
  • Conformes à la norme de pelletisation
  • Verre ambré
  • Ligne courte
  • Avec graduation blanche
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 385
  • Robinet d’arrêt latéral en verre avec robinet d’arrêt intermédiaire
Spécification
Spécification
Marron
500 mm
0,02 mL
Blanc
Verre
Burette de titration automatique
DIN EN ISO 385
10 mL
Verre
Flacon de stockage en verre transparent de 2 000 ml
Latéral
± 0,03 ml
Classe B.