Learn More
Fisherbrand™ Plateaux à usage général en plastique blanc
Disponibles sous forme de plateaux à usage général, pour matières présentant un risque biologique et pour une protection contre les radiations, les plateaux de rétention offrent une zone de travail réutilisable avec l’avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire.
42.10€ - 112.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | Plastique |
Type | Plateau |
À utiliser avec | Confinement sûr des déversements, protection de la paillasse de laboratoire |
Comprend | Revêtement |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12347237
|
Fisherbrand™
|
460 x 260 mm |
42.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12357237
|
Fisherbrand™
|
570 x 340 mm |
62.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12367237
|
Fisherbrand™
|
570 x 540 mm |
66.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12377237
|
Fisherbrand™
|
680 x 540 mm |
77.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12387237
|
Fisherbrand™
|
700 x 460 mm |
105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12397237
|
Fisherbrand™
|
1130 x 540 mm |
112.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponibles en différents formats pour un usage général ou l’utilisation de matières présentant un risque biologique ou de radiation
- Les plateaux de rétention fournissent une zone de travail réutilisable avec l’avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire
- Tous les plateaux sont fournis à l’achat avec un revêtement gratuit
- D’autres revêtements en APET respectueux de l’environnement sont fournis dans des boîtes de 25
Spécification
Blanc | |
Plateau | |
Revêtement | |
Rectangulaires |
Plastique | |
Confinement sûr des déversements, protection de la paillasse de laboratoire | |
1/boîte |