Learn More
CORNING GOSSELIN™ Pot en polypropylène blanc avec bouchon à vis
Le pot CORNING GOSSELIN™, en PP blanc, avec bouchon à vis, est résistant aux chocs et disponible en différentes tailles pour répondre à vos besoins de stockage.
288.00€ - 307.00€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12327487
|
CORNING GOSSELIN™
PV125-01 |
125 mL |
307.00€
300 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12357487
|
CORNING GOSSELIN™
PV500-01 |
500 mL |
288.00€
90 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Fabriqué en polypropylène (PP) résistant aux chocs
- Blanc ou ivoire
- Bouchon à vis
- Assemblé
Spécification
PP | |
Bouchon à vis | |
Blanc |