Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffon blanc Wypall X70
Idéal pour les tâches moyennes d’entretien. Chiffon blanc Kimberly-Clark™ Wypall X70 disponible sous forme de lingettes pliées en quatre et emballées dans un sachet en PE étanche et hydrofuge.
Marque: Kimberly-Clark™ 7867
265.39 EUR valable jusqu'au 2024-09-30
Utilisez le code promo "21675" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Une lingette à usage répété dotée de la technologie HYDROKNIT
- Hautement absorbante, solide et durable (humide ou sèche)
- Résiste à la majorité des solvants, réduit les résidus, permet un nettoyage rapide et contribue à réduire les coûts
Spécification
Chiffon Wypall X70 | |
380 mm | |
420 mm | |
Blanc | |
Pour les travaux d’entretien moyens ; essuyage d’huile, de graisse, de saletés, de solvants, nettoyage d’outils, de machines, de surfaces métalliques, essuyage de fluides de coupe, protection des pièces | |
6 Paquets | |
Non-sterile |
15 in. | |
16.5 in. | |
Non tissé Polyproylène Cellulose | |
380 x 420 mm | |
Distributeur de lingettes Aquarius | |
1 pli |