Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeur blanc Wypall X70
Idéal pour les tâches moyennes d’entretien. Chiffon blanc Kimberly Clark™ White Wypall X70 disponible sous forme de lingettes pliées en quatre et emballées dans un sachet en PE étanche et hydrofuge.
Marque:  Kimberly-Clark™ 8384
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 5.19144kg
Code produit. 10014660
  • 142.00€ / 1 rouleau
Expédition estimée
13-03-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • A repeat-use wiper with HYDROKNIT technology
  • Highly absorbent, strong and durable (wet or dry)
  • Resists most solvents, reduces residue, allows fast cleaning and helps reduce costs
Spécification
Spécification
Blanc
Pour une maintenance moyenne et enlever l’huile, la graisse, la saleté ainsi que les solvants
Tissu Hydrokint
Distributeur de lingettes Aquarius
1 épaisseurs
380 x 420 mm
380 mm
Chiffon Wypall X70
500 feuilles
420 mm