Learn More
DWK Life Sciences Mèches pour lampes à alcool en verre sodocalcique
La lampe à alcool permet de remplacer un bec Bunsen alimenté au gaz et convient également au chauffage des verres de cuisson et des matériaux qu’ils contiennent.
Marque: DWK Life Sciences 294020007
46.21 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23258" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.07020kg
Description
Pour que les substances réagissent l’une avec l’autre, un faible apport de chaleur est souvent nécessaire. La lampe à alcool est utilisée de manière classique et dans les zones où l’extraction directe de gaz n’est pas possible. Permet de remplacer un bec Bunsen.
- Sans tubulure de remplissage
- Le bouchon rodé garantit un joint étanche et une suffocation rapide de la flamme
Spécification
Coton | |
Accessoires pour brûleurs : mèches pour brûleurs | |
Chauffage ; à utiliser avec un spritus | |
50 / boîte |