Learn More
Thermo Scientific™ Cuves avec septa à col large
Description
Appliquer les méthodes d’analyse des composés organiques volatils (VOA) de sol de l’EPA lors de l’utilisation des cuves de septa à col large Thermo Scientific™.Disponibles en verre sodocalcique de type III transparent ou ambré et sont recommandées pour les méthodes au sol d’analyse des composés organiques volatils (VOA) EPA.Le bouchon avec opercule est équipé d’un septum en silicone percé avec face en PTFE.Disponibles certifiés pour répondre aux spécifications basées sur les performances EPA pour l’analyse des composés organiques volatils, traités de la même manière que les flacons certifiés, mais sans documentation de certification, ou non traités et prêts pour votre propre procédure de nettoyage.
- Flacon en verre sodocalcique de type III, transparent ou ambré
- Les cuves ambrées sont recommandées pour les analytes photosensibles
- Bouchon en PP blanc avec septum lié en silicone revêtu de PTFE
- Bouchons assemblés sur les flacons
- Le col large est idéal pour les échantillons de sols et les liquides visqueux
Jarres certifiées livrées avec les caractéristiques suivantes :
Certifiés pour répondre ou dépasser les normes basées sur les performances de l’EPA pour l’analyse des composés organiques volatils
- Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
- Chaque flacon porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
- Étiquettes d’analyse incluses non fixées à usage optionnel
- Carton scellé avec bande de sécurité assurant ainsi une garantie d’inviolabilité
- Le séparateur en aggloméré permet de protéger les cuves contre la casse ; Suremballage requis pour l’expédition
Les jarres traitées sont manipulées de la même manière que les jarres certifiées et livrées avec toutes les caractéristiques des jarres certifiées, mais ne portent pas de code-barres et n’incluent pas de certificat d’analyse.
Les jarres non traitées sont prêtes pour être nettoyées par vos soins en interne et pour votre propre procédé de certification. En boîte de carton avec séparateurs pour prévenir la casse ; Suremballage requis pour l’expédition.
Spécification
Capacité | 2 oz, 60 ml |
Matériau du bouchon | Polypropylène avec septum en PTFE / silicone |
Taille du bouchon | 53-400 mm |
Type de bouchon | Bouchon avec opercule |
Diamètre (métrique) | 55 mm |
Hauteur (impériale) | 1,92 in |
Hauteur (métrique) | 49 mm |
Type de produit | Cuve |
Capacité (métrique) | 60 ml |
Capacité (impériale) | 200 ml (2 oz) |
Afficher plus |