Learn More
Pissettes à col large ventilées VITsafe™
En PEBD pour une solidité et une flexibilité garanties. Les pissettes ventilées à col large Azlon™ possèdent un bouchon à code couleur qui facilite leur identification.
Marque:  Azlon WGW239PVENT
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Code produit. 15347047
  • 31.15€ / 5 pièces
Expédition estimée
19-10-2020
Ajouter au panier
Description
Description
ul liPissettes à épaulements carrés/li liCol large pour un remplissage aisé sans éclaboussures ; Valve d’évacuation de vapeurnbsp;DripLoktrade; brevetée pour empêcher les égouttements de solvant/liliLes bouchons en PP monobloc à code couleur permettent de conserver la forme des pissettes en cours d’utilisation/liliEmbout de précision pour un réglage fin du jet de liquide/liliFlacons translucides non imprimés/li /ul
Spécification
Spécification
500 ml
LDPE
Wide
Polypropylène
Green
Screw cap with curved aperture