Learn More
Kautex™ Récipients en PVC à col large, transparents avec couleur
Affichez le contenu de votre flacon à l’aide de la couleur foncée teintée des récipients en PVC à col large Kautex™, transparents avec couleur. Le flacon en PVC carré est synthétique.
1.00€ - 271.95€
Spécification
Type de produit | Récipient à col large |
---|---|
Couleur | Marron |
À utiliser avec (application) | Conditionnement, distribution, envoi d’échantillons, stockage, expédition |
Matériau | PVC |
Forme | Carré |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15911411
|
Kautex™
2000070698 |
100 ml |
54.75€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15393268
|
Kautex™
2000070701 |
1000 ml |
231.58€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15346985
|
Kautex™
2000070700 |
500 ml |
271.95€
162 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10509252
|
Kautex™
2000070698 |
100 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Carré
- Marron ou ambre
- PVC
- Sans bouchon à vis
Spécification
Récipient à col large | |
Conditionnement, distribution, envoi d’échantillons, stockage, expédition | |
Carré |
Marron | |
PVC |