Learn More
Kautex™ Récipient carré à col large en PVC, marron
Remplissez et nettoyez ces récipients en PVC à col large en toute simplicité grâce à la configuration à col spacieux. Le récipient carré à col large en PVC Kautex™ marron est idéal pour les milieux photosensibles.
Marque: Kautex™ 2000071083
Informations supplémentaires : Poids : 4.56000kg
Description
- Fait partie de la gamme de récipients de la série 310
Spécification
Récipient à col large | |
Bouchon, insert en mousse | |
Marron | |
Conditionnement, distribution, envoi d’échantillons, stockage, expédition | |
114 | |
Non |
120 mm | |
750 ml | |
69 mm | |
HDPE | |
114/boîte | |
Carré |