Learn More
Agilent BioTek™ Widefield Imaging Accessory Kit
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Agilent BioTek Cytation et Lionheart
Conditionnement:
1 unité
Description
- For use with Cytation Cell Imaging Multimode Readers and Lionheart Automated Microscopes.
- Designed to provide the essential objectives, filters cubes, LEDs and adapters required for use across a broad range of widefield imaging workflows.
- Includes protective case for convenience and ease of use.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Accessory Kit |
| À utiliser avec (équipement) | Agilent BioTek Cytation et Lionheart |
| Stérilité | Non-sterile |