Learn More
Cole-Parmer™ Échantillonneur d’eau Alpha horizontal Wildco™
Convient à une utilisation dans les océans, les lacs profonds et les eaux corrosives
680.00€ - 706.34€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur d’eau alpha horizontal |
---|---|
Capacité (métrique) | 2,2 L |
À utiliser avec (application) | Échantillonnage de l’eau dans les océans, les lacs profonds et les eaux corrosives |
Longueur (impériale) | 26,4 in |
Longueur (métrique) | 67,06 cm |
Code produit | Marque | Matériau du tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau du tube | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11704509
|
Cole-Parmer™
05488-00 |
PVC |
680.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11704819
|
Cole-Parmer™
05488-10 |
Acrylique |
706.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les échantillonneurs alpha conviennent à une utilisation dans les océans, les lacs profonds et les eaux corrosives
- Choisissez des échantillonneurs horizontaux pour l’échantillonnage à la surface, à la thermocline ou juste au-dessus du fond
- Les joints d’extrémité en uréthane se ferment immédiatement avec un minimum de perturbations de surface lors du contact avec le messager
- La vanne de vidange facilite le retrait des échantillons
- Les échantillonneurs comprennent une mallette de transport ; commandez le messager et la ligne séparément
- Les joints d’extrémité en silicone sont disponibles sur commande spéciale ; contactez nos spécialistes des applications pour plus de détails
- Ne pas utiliser lorsque les concentrations de mercure dépassant 1 ppm.
Spécification
Échantillonneur d’eau alpha horizontal | |
Échantillonnage de l’eau dans les océans, les lacs profonds et les eaux corrosives | |
67,06 cm |
2,2 L | |
26,4 in |