Learn More
Bel-Art™ Tubes RMN économiques à paroi mince à haut débit SP Scienceware™ Wilmad™, 5 mm de dia. ext.
Conçus pour une utilisation de routine avec tous les spectromètres RMN, les tubes RMN Wilmad économiques s’adaptent parfaitement à n’importe quelle turbine d’agitation et présentent un bruit de fond RMN minime.
Marque:  Bel-Art™ 66000-0085
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04310kg
Code produit. 15338668
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Alert:
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Description
Description
Alerte : Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté
4,947±0,019 mm
Les tubes économiques sont recommandés uniquement pour les expériences utilisant de petites molécules organiques (poids moléculaire d’environ 500) à température ambiante uniquement.
9 po
5 / boîte
229 mm
100 MHz
Tube et bouchon jetable
0,43 mm
Wilmad™ WG-5MM-ECONOMY-9-5