Learn More
Bel-Art™ Tubes RMN économiques à paroi mince à haut débit SP Scienceware™ Wilmad™, 5 mm de dia. ext.
Conçus pour une utilisation de routine avec tous les spectromètres RMN, les tubes RMN Wilmad économiques s’adaptent parfaitement à n’importe quelle turbine d’agitation et présentent un bruit de fond RMN minime.
11.65€ - 15.85€
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) externe 4,947±0,019 mm
Intensité de champ 100 MHz
À utiliser avec (application) Les tubes économiques sont recommandés uniquement pour les expériences utilisant de petites molécules organiques (poids moléculaire d’environ 500) à température ambiante uniquement.
Comprend Tube et bouchon jetable
Consulter d'autres spécifications
Alert:
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Produits 3
Code produit Marque Modèle Longueur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Longueur (impériale) Prix Quantité et disponibilité  
15318668
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Bel-Art™
66000-0084
Wilmad™ WG-5MM-ECONOMY-8-5 8 po
15.85€
Pack de 5
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 09-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15398658
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Bel-Art™
66000-0083
Wilmad™ WG-5MM-ECONOMY-7-5 7 po
12.50€
Pack de 5
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 06-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15338668
Afficher les documents Détails de la promotion
Bel-Art™
66000-0085
Wilmad™ WG-5MM-ECONOMY-9-5 9 po Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Tube à échantillon économique de haute qualité de 5 mm de diamètre exterieur
  • Meilleure tolérance sur diamètre extérieur du marché et paroi 30 % plus épaisse que les produits concurrents
  • Qualité assurée par une inspection visuelle et physique à 100 %, dimensions et défauts de surface compris
  • S’insère parfaitement dans la turbine d’agitation
  • Bruit de fond RMN minimal
  • En verre borosilicaté ; Conforme à la norme ASTM E438 relative au verre de classe B, type 1 ; Appellation N51A
  • Le refroidissement / chauffage de ces tubes peut entraîner un risque de casse ; Pour les expériences RMN impliquant un refroidissement, un chauffage, des échantillons biologiques, des techniques multidimensionnelles, multi-noyaux ou des techniques de polarisation nucléaire dynamique, se reporter aux Tubes RMN de précision Wilmad.
  • Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008 situé aux États-Unis
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté
100 MHz
Tube et bouchon jetable
5 / boîte
4,947±0,019 mm
Les tubes économiques sont recommandés uniquement pour les expériences utilisant de petites molécules organiques (poids moléculaire d’environ 500) à température ambiante uniquement.
0,43 mm