Learn More
Bel-Art™ Bibliothèque FT-RMN Aldrich SP Scienceware™ Wilmad ™ avec visionneuse spectrale sur CD-ROM
Permet le traitement des spectres à l’aide des fonctions de zoom, d’intégration des pics et de marquage des pics. La bibliothèque RMN-TF Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ Aldrich avec vue spectrale sur CD-ROM est un livre électronique qui contient des spectres haute résolution 300 MHz 1 H et 75 MHz 13C, des intégrales, des structures chimiques et des données techniques pour plus de 11 800 composés.
Marque:  Bel-Art™ 66000-0107
Code nomenclature Nacres: SB.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.04310kg
Code produit. 15338698
  • 1380.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
18-11-2020
Description
Description
  • Une bibliothèque supplémentaire incluant des spectres de 3 500 composés supplémentaires, non incluse dans la version imprimée d’origine, est également disponible
  • Commander à la fois la bibliothèque standard et la bibliothèque supplémentaire pour accéder aux spectres de plus de 15 000 composés
  • Plusieurs méthodes de recherche : recherche textuelle par nom chimique, numéro de catalogue Aldrich, numéro CAS, formule moléculaire, recherche avancée de champs de données sur les catégories chimiques et les propriétés physiques, par exemple point d’ébullition, point de fusion, densité, point d’éclair, poids moléculaire et indice de réfraction
  • Configuration minimale : plateforme Windows, lecteur de CD-ROM, 600 Mo d’espace disque
Spécification
Spécification
Base de données de plus de 1,1800 composés
Bibliothèque FT-RMN avec visionneuse spectrale sur CD-ROM