Learn More
Bel-Art™ Bouchons pour tubes RMN jetables SP Scienceware™ Wilmad™, 5,0 mm de dia.
Plusieurs couleurs permettent d’assurer le suivi des échantillons en fonction des différents solvants de référence.
Marque: Bel-Art™ 66005-0111
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.02700kg
Description
Alerte : Si vous utilisez du chloroforme ou de l’acétone comme solution de référence, évitez tout contact direct entre l’échantillon et le bouchon jetable et évitez tout stockage de plus de 2 heures. Si ces conditions ne peuvent pas être évitées, utilisez des bouchons pour tubes en PTFE.Spécification
100 par paquet | |
Jetable | |
Blanc | |
100/boîte |
5,0 mm | |
EVA | |
Spectroscopie RMN | |
Modèle : Wilmad™ 521-WHT-100 |