Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tiges de positionnement Wilmad-LabGlass™ pour bouchons de susceptibilité Doty™
Les tiges de positionnement Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ pour bouchons de susceptibilité Doty™ permettent d’obtenir un échantillon fortement concentré.
Marque:  Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0047
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.04310kg
Code produit. 15338618
  • 55.75€ / 1 pièce
Expédition estimée
19-11-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • Convient à une plus large gamme de solvants
  • Offre une meilleure résistance dans les expériences à température variable impliquant la technique gel-pompe-dégel
  • À utiliser avec nos tubes à paroi mince de 3, 5 ou 8 mm
  • Chargement des échantillons et nettoyage aisés
  • Entièrement compatible avec les spectromètres / sondes Bruker™ Agilent™ (anciennement Varian™) et JEOL™
  • Conçu pour faciliter l’élimination des bulles d’air
  • Peut être retiré du tube à échantillon avec une perte d’échantillon minimale (1–2 %) après l’obtention des spectres, puis être utilisé avec d’autres échantillons
Spécification
Spécification
Modèle SP-PR-G-5
G-10
Bouchons de susceptibilité Doty de 5 mm
Tige de positionnement
Vidéos
Documents
Stocker les bouchons dans du solvant deutéré pour empêcher l’absorption d’eau.