Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rotor et bouchons Wilmad pour sonde Bruker MAS
Élimine le besoin de dissolution avec les rotors MAS fabriqués à partir de zirconium extrêmement pur. Les rotors MAS Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad offrent la solution idéale pour analyser des échantillons solides. Disponible pour la plupart des spectromètres RMN à semi-conducteurs actuels.
Marque: Bel-Art™ 66000-0100
Code nomenclature Nacres: SA.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.04310kg
Description
- Bouchons équipés de joints toriques pour une meilleure étanchéité
- Sonde et bouchons MAS 100 % compatibles avec la plupart des spectromètres RMN à semi-conducteurs
- Minutieusement inspectés avant et après le processus d’usinage de précision pour s’assurer de l’absence d’irrégularités dans le matériau
- Test de centrifugation effectué uniquement à la vitesse de centrifugation maximale spécifiée, ce qui garantit des performances optimales sans appliquer une force de centrifugation excessive au rotor
Spécification
Sonde Bruker MAS de 7,0 mm | |
Divers | |
Vmax = 8 kHz |
Cinq rotors, dix bouchons Kel-F et cinq bouchons Torlon | |
WP-501-7180-SET-5 | |
-100°C à +200°C |