Learn More
Branson Ultrasonics™ Panier métallique pour laveur
179.00€ - 325.00€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type | Panier en fil |
Matériau | Acier inox |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10079240
|
Branson Ultrasonics™
000-019-129 |
74 mm |
179.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10519531
|
Branson Ultrasonics™
000-019-229 |
88 mm |
325.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Accessoire laveur ultrasons Branson• Panier grillagé inox
Spécification
1 de chaque | |
Panier en fil | |
Acier inox |