Learn More
Zwiebel™ Boîtes en bois
Utilisées pour contenir des poids de classes E1 / E2
111.30€ - 148.40€
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11790513
|
Zwiebel™
PBI23853 |
Pour un poids de 10 g |
111.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11710523
|
Zwiebel™
PBI23855 |
Pour un poids de 50 g |
137.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11720523
|
Zwiebel™
PBI23856 |
Pour un poids de 100 g |
148.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11730523
|
Zwiebel™
PBI23857 |
Pour un poids de 200g |
132.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11870992
|
Zwiebel™
PBI5686D |
Pour un poids de 1 000 g |
137.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Boîte en bois videSpécification
Boîte en bois | |
1/boîte |