Learn More
Haleco™ Phosphate de sodium / cellulose de bois NeutraBase
Pour la neutralisation et la solidification des bases et un nettoyage facile et sûr.
Marque:  Haleco™ JLN100B
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Code produit. 13205259
  • 687.94€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-04-2024
Description
  • Gèle les déversements ensemble et diminue le pH
  • L’indicateur de couleur passe du blanc au violet pendant la neutralisation, puis revient au blanc une fois la neutralisation terminée
  • Non toxique
  • Incinérable
  • Idéale pour l’industrie chimique et les laboratoires
  • Fournie dans un godet en plastique
Spécification
Spécification
Blanc à violet
9,55kg