Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester permanent WorkHorse™ B-423
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester Brady B-423 sont destinées à une utilisation avec une imprimante BMP71.
Marque:  Brady™ 115025
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.32840kg
Code produit. 11731815
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Spécification
Certifiées UL, homologuées CSA, agréées AGA, sans halogène (DIN VDE 0472/partie 815)
Acrylique, Permanent
Brillant
Étiquette pour imprimante portative à transfert thermique
Imprimante BMP™ 71
2500/rouleau
1 x 1 po (l x H)
–70°C à +110°C
0,076 mm
25,40 x 25,40 mm
25,40 mm
Résistance à l’abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries
Blanc
Polyester (B-423)
Suivi des biens, codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification à usage général, plaques signalétiques
1
Carré
25,4 x 25,4 mm (l x H)
0,003 in
28,58 mm
25,40 mm