Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester permanent WorkHorse™ B-423
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester Brady B-423 sont destinées à une utilisation avec une imprimante BMP71.
Marque: Brady™ 114816
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.13536kg
Spécification
Certifiées UL, homologuées CSA, agréées AGA, sans halogène (DIN VDE 0472/partie 815) | |
Acrylique, Permanent | |
Brillant | |
Étiquette pour imprimante portative à transfert thermique | |
Imprimante BMP™ 71 | |
250/rouleau | |
1,5 x 1,5 in | |
–70°C à +110°C | |
0,076 mm | |
38,10 x 38,10 mm | |
38,10 mm |
Résistance à l’abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries | |
Blanc | |
Polyester (B-423) | |
Suivi des biens, codage par code-barres, identification de composants, identification d’équipements, identification à usage général, plaques signalétiques | |
1 | |
Carré | |
38,1 x 38,1 mm | |
0,003 in | |
41,28 mm | |
38,10 mm |