Learn More
Kimberly-Clark™ Combinaisons respirantes de protection contre les éclaboussures et les particules, bleues et à capuchon, KLEENGUARD™ A50
476.62 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21990" pour bénéficier de cette offre.
566.87 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21990" pour bénéficier de cette offre.
566.87 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Description
- Combinaison à capuchon bleue à durée de vie limitée
- 25/boîte
- Offre une protection EPP de catégorie III
- Rabat et capuche conçus pour faciliter la mise en place d’un appareil respiratoire
- Offre une protection anti-statique et générale contre les éclaboussures d’eau ou de produits chimiques, les liquides et les particules de poussière
- Tissu SMS durable avec traitement supplémentaire pour une protection accrue
- Disponibles en taille S à 3XL
Spécification
Type de produit | Combinaison anti-éclaboussures et anti-particules respirante A50 |
Dimensions | XL |
Sexe | Unisexe |
Matériau | SMS |
Couleur | Bleu |
Type de bouchon | Fermeture à glissière à double sens |
Type de couture | Piqué |
Type de protection | EPI A50 Catégorie III |
Longueur (impériale) | 23,4 in |
Longueur (métrique) | 60 cm |