Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons en microfibre WYPALL™
Nettoyez le verre, les miroirs et les autres surfaces avec une finition sans trace. Les chiffons en microfibre Kimberly-Clark™ WYPALL™ sont réutilisables et peuvent être lavés jusqu’à 300 fois sans affecter les performances.
117.00€ - 133.00€
Spécification
Type de produit | Chiffon en microfibre |
---|---|
Longueur (impériale) | 15,75 in |
Longueur (métrique) | 40 cm |
Largeur (métrique) | 40 cm |
Matériau | Microfibre |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12661456
|
Kimberly-Clark™
8395 |
Bleu |
133.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12671456
|
Kimberly-Clark™
8396 |
Vert |
133.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12651456
|
Kimberly-Clark™
8394 |
Jaune |
117.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12681456
|
Kimberly-Clark™
8397 |
Rouge |
117.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Nettoie sans produits chimiques
- Disponibles en 4 différentes couleurs
- Dimensions L x l : 40 x 40 cm
- 6/boîte
- Fourni plié en quatre et emballé dans un sachet en PE étanche et hydrofuge, vous donnant un accès immédiat à des lingettes protégées par un emballage hygiénique dans votre zone de travail
- Idéal pour le nettoyage de bureau et de surface
Spécification
Chiffon en microfibre | |
40 cm | |
Microfibre | |
Nettoyage de surface et de bureau sans produits chimiques |
15,75 in | |
40 cm | |
40 x 40 cm | |
24/boîte |