Learn More
ABEBA™ Chaussures de sécurité à lacets noires S2 X-Light
ABEBA™ chaussures de sécurité à lacets noires S2 X-Light avec doublure aux ions d’argent pour réduire les odeurs et semelle intérieure Active Comfort remplaçable.
104.80€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Doublure respirante avec ions d’argent |
Matériau | Microfibre |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16318251
|
ABEBA™
7131027/35 |
35 |
104.80€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16328251
|
ABEBA™
7131027/36 |
36 |
104.80€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16338251
|
ABEBA™
7131027/37 |
37 |
104.80€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16348251
|
ABEBA™
7131027/38 |
38 |
104.80€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16358251
|
ABEBA™
7131027/39 |
39 |
104.80€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16368251
|
ABEBA™
7131027/40 |
40 |
104.80€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16378251
|
ABEBA™
7131027/41 |
41 |
104.80€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16388251
|
ABEBA™
7131027/42 |
42 |
104.80€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16398251
|
ABEBA™
7131027/43 |
43 |
104.80€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16308261
|
ABEBA™
7131027/44 |
44 |
104.80€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16318261
|
ABEBA™
7131027/45 |
45 |
104.80€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16328261
|
ABEBA™
7131027/46 |
46 |
104.80€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16338261
|
ABEBA™
7131027/47 |
47 |
104.80€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16348261
|
ABEBA™
7131027/48 |
48 |
104.80€
1 paire |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Légèreté, confort, hygiène
- Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S2 SRC
- Antistatique conforme à la norme FR 61340 classe climatique 1
- Semelle extérieure en mono-PU antidérapant SRC
- Bon rembourrage
- Microfibre noire lavable
- Doublure aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
- Traitement Sanitized
Spécification
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
Noir | |
Microfibre | |
PUR | |
Acier | |
CE FR ISO 20345:2012, DIN FR 61340 |
Lacets | |
Doublure respirante avec ions d’argent | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, absorbant les chocs, antistatique | |
Chaussures à lacets | |
1 paire | |
Eau |