Learn More
ABEBA™ Mocassins de sécurité noirs S2 X-Light
ABEBA™ mocassins de sécurité noirs S2 X-Light avec doublure aux ions d’argent pour réduire les odeurs et semelle intérieure Active Comfort remplaçable.
102.90€ - 124.02€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau de revêtement | Doublure respirante avec ions d’argent |
Matériau | Microfibre |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant et résistant à l’abrasion, absorbant les chocs, antistatique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16398271
|
ABEBA™
7131029/35 |
35 |
102.90€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16308281
|
ABEBA™
7131029/36 |
36 |
102.90€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16318281
|
ABEBA™
7131029/37 |
37 |
102.90€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16328281
|
ABEBA™
7131029/38 |
38 |
102.90€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16338281
|
ABEBA™
7131029/39 |
39 |
110.24€
1 paire |
Expédition estimée: 30-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16348281
|
ABEBA™
7131029/40 |
40 |
124.02€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16358281
|
ABEBA™
7131029/41 |
41 |
110.24€
1 paire |
Expédition estimée: 30-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16368281
|
ABEBA™
7131029/42 |
42 |
124.02€
1 paire |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16378281
|
ABEBA™
7131029/43 |
43 |
110.24€
1 paire |
Expédition estimée: 30-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16388281
|
ABEBA™
7131029/44 |
44 |
102.90€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16398281
|
ABEBA™
7131029/45 |
45 |
102.90€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16308291
|
ABEBA™
7131029/46 |
46 |
102.90€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16318291
|
ABEBA™
7131029/47 |
47 |
102.90€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16328291
|
ABEBA™
7131029/48 |
48 |
102.90€
1 paire |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Légèreté, confort, hygiène
- Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S2 SRC
- Antistatique conforme à la norme FR 61340 classe climatique 1
- Semelle extérieure en mono-PU antidérapant SRC
- Bon rembourrage
- Microfibre noire lavable
- Doublure aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
- Traitement Sanitized
Spécification
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
Doublure respirante avec ions d’argent | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, absorbant les chocs, antistatique | |
Mocassins | |
1 paire | |
Eau |
Noir | |
Microfibre | |
PUR | |
Acier | |
CE FR ISO 20345:2012, DIN FR 61340 |