Learn More
ABEBA™ X-Light Black/Yellow Safety Trainers S3
Black/yellow X-light safety trainer with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, textile antipuncture midsole, PU slip resistant outsole
90.75€
Spécification
Couleur | Noir/Jaune |
---|---|
Matériau | Cordura |
Matériau au niveau des orteils | Acier |
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 20345 : 2012 S3 SRC |
Sexe | Unisexe |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17181465
|
ABEBA™
711860/35 |
35 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17191465
|
ABEBA™
711860/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17181475
|
ABEBA™
711860/45 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17191475
|
ABEBA™
711860/46 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17101485
|
ABEBA™
711860/47 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17111485
|
ABEBA™
711860/48 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17101475
|
ABEBA™
711860/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17111475
|
ABEBA™
711860/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17121475
|
ABEBA™
711860/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17131475
|
ABEBA™
711860/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17141475
|
ABEBA™
711860/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17151475
|
ABEBA™
711860/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17161475
|
ABEBA™
711860/43 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
17171475
|
ABEBA™
711860/44 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Lightweight, comfortable trainers
- Comply to EN ISO 20345: 2012, S3 SRC
- Slip resistant Mono PU outsole SRC
- Steel toe cap (200 J)
- Textile antipuncture midsole
- Black and yellow Cordura
- Silver ions lining
- Replaceable active comfort insole
Spécification
Noir/Jaune | |
Acier | |
Unisexe | |
Étanche à l’eau |
Cordura | |
Conforme à la norme EN 20345 : 2012 S3 SRC | |
Formateurs | |
S3 SRC |