Learn More
ABEBA™ Sabots de travail blancs OB X-Light
ABEBA™ sabots de travail blancs OB X-Light avec doublure aux ions d’argent pour réduire les odeurs, semelle intérieure Active Comfort remplaçable et bride fixe au talon.
Marque: ABEBA™ 7131130/44
Informations supplémentaires : Poids : 1.10000kg
Description
- Légèreté, confort, hygiène
- Conforme à la norme EN ISO20347 : 2012, OB SRC
- Antistatique conforme à la norme FR 61340 classe climatique 1
- Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
- Cuir lisse
- Doublure aux ions d’argent
- Bride fixe au talon
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
- Traitement Sanitized
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC, ESD | |
Doublure respirante avec ions d’argent | |
44 | |
PUR | |
1 paire | |
Eau |
Blanc | |
Cuir | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, absorbant les chocs, antistatique | |
Sabots | |
CE FR ISO 20347:2012, DIN FR 61340 |