Learn More
ABEBA™ Sabots de travail blancs OB X-Light
ABEBA™ sabots de travail blancs OB X-Light avec doublure aux ions d’argent pour réduire les odeurs, semelle intérieure Active Comfort remplaçable et bride fixe au talon.
91.18€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC, ESD |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau de revêtement | Doublure respirante avec ions d’argent |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant et résistant à l’abrasion, absorbant les chocs, antistatique |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16378371
|
ABEBA™
7131130/35 |
35 |
91.18€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16388371
|
ABEBA™
7131130/36 |
36 |
91.18€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16398371
|
ABEBA™
7131130/37 |
37 |
91.18€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16308381
|
ABEBA™
7131130/38 |
38 |
91.18€
1 paire |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16318381
|
ABEBA™
7131130/39 |
39 |
91.18€
1 paire |
Expédition estimée: 26-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16328381
|
ABEBA™
7131130/40 |
40 |
91.18€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16338381
|
ABEBA™
7131130/41 |
41 |
91.18€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16348381
|
ABEBA™
7131130/42 |
42 |
91.18€
1 paire |
Expédition estimée: 26-04-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16358381
|
ABEBA™
7131130/43 |
43 |
91.18€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16368381
|
ABEBA™
7131130/44 |
44 |
91.18€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16378381
|
ABEBA™
7131130/45 |
45 |
91.18€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16388381
|
ABEBA™
7131130/46 |
46 |
91.18€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16398381
|
ABEBA™
7131130/47 |
47 |
91.18€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16308391
|
ABEBA™
7131130/48 |
48 |
91.18€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Légèreté, confort, hygiène
- Conforme à la norme EN ISO20347 : 2012, OB SRC
- Antistatique conforme à la norme FR 61340 classe climatique 1
- Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
- Cuir lisse
- Doublure aux ions d’argent
- Bride fixe au talon
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
- Traitement Sanitized
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC, ESD | |
Doublure respirante avec ions d’argent | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, absorbant les chocs, antistatique | |
Sabots | |
CE FR ISO 20347:2012, DIN FR 61340 |
Blanc | |
Cuir | |
PUR | |
1 paire | |
Eau |