Learn More
ABEBA™ X-Light White Occupational Shoes O2 ESD
White X-light occupational shoes with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, PU slip resistant outsole
99.71€
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Microfibre
Certifications / conformité (Europe) Conforme à la norme EN 20347 : 2012 O2 SRC, propriétés de dissipation selon la norme EN 61340
Sexe Unisexe
Type de cheville Chaussures à coupe basse
Consulter d'autres spécifications
Produits 14
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
17101515
Afficher les documents Détails de la promotion
ABEBA™
7131126/35
35
99.71€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17111515
Afficher les documents Détails de la promotion
ABEBA™
7131126/36
36
99.71€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17101525
Afficher les documents Détails de la promotion
ABEBA™
7131126/45
45
99.71€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17111525
Afficher les documents Détails de la promotion
ABEBA™
7131126/46
46
99.71€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17121525
Afficher les documents Détails de la promotion
ABEBA™
7131126/47
47
99.71€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17131525
Afficher les documents Détails de la promotion
ABEBA™
7131126/48
48
99.71€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17121515
Afficher les documents Détails de la promotion
ABEBA™
7131126/37
37
99.71€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17131515
Afficher les documents Détails de la promotion
ABEBA™
7131126/38
38
99.71€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17141515
Afficher les documents Détails de la promotion
ABEBA™
7131126/39
39
99.71€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17151515
Afficher les documents Détails de la promotion
ABEBA™
7131126/40
40
99.71€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17161515
Afficher les documents Détails de la promotion
ABEBA™
7131126/41
41
99.71€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17171515
Afficher les documents Détails de la promotion
ABEBA™
7131126/42
42
99.71€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17181515
Afficher les documents Détails de la promotion
ABEBA™
7131126/43
43
99.71€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17191515
Afficher les documents Détails de la promotion
ABEBA™
7131126/44
44
99.71€
1 paire
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
Description
  • Lightweight, comfortable occupational shoes
  • Comply to EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
  • ESD dissipative according EN 61340 class climatic 1
  • Slip resistant Mono PU outsole SRC
  • White microfiber
  • Silver ions lining
  • Replaceable active comfort insole
Spécification
Spécification
Blanc
Conforme à la norme EN 20347 : 2012 O2 SRC, propriétés de dissipation selon la norme EN 61340
Chaussures à coupe basse
O2 SRC ESD
Microfibre
Unisexe
Étanche à l’eau