Learn More
Saint Gobain Life Sciences X60 TUBE TYGON LFL 2 STOPS 1,65MM
Marque:  Saint Gobain Life Sciences 070602-13-ND
585.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
X60 TUBE TYGON LFL 2 STOPS 1,65MM
Code produit. 12350120
  • 605.00€ / 60 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 28-10-2025