missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrure de xanthane, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7214811
30.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.


Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6846-35-1
C2H2N2S3
150.23
YWZHEXZIISFIDA-UHFFFAOYSA-N
5-amino-3H-1,2,4-dithiazole-3-thione
NC1=NC(=S)SS1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
6846-35-1
C2H2N2S3
150.23
YWZHEXZIISFIDA-UHFFFAOYSA-N
5-amino-3H-1,2,4-dithiazole-3-thione
NC1=NC(=S)SS1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Xanthane hydride
Point de fusion 145.0°C to 150.0°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 150.22

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'