Learn More
Sel monosodique de xanthine monohydrate, ≥96 % (base sèche), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Spécification
Nom chimique ou matériau | Xanthine Monosodium Salt Monohydrate |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 5 g |
Notes de pourcentage du dosage | Base sèche |
Poids de la formule | 192.11 |
Pourcentage de pureté | ≥96% |
Conditionnement | Flacon en plastique |