missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Waters Corporation XBridge C18 Column

As a workhorse for HPLC method development, XBridge BEH C18 sorbent can be used over an entire range of mobile phase pH (1 to 12).

Marque:  Waters Corporation 186003023

Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10536647

  • 1428.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • The trifunctionally bonded C18 ligand provides you with a universal column for most HPLC separations and gives you the widest usable pH range, superior low pH stability, and ultra-low column bleed.
Spécification

Spécification

2.1 mm
6000 psi (415 Bar)
3.5 μm
1/Ea.
Yes
150 mm
Spherical
130 Å
L1
Column
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions