Learn More
Waters Corporation XBridge C18 Column
As a workhorse for HPLC method development, XBridge BEH C18 sorbent can be used over an entire range of mobile phase pH (1 to 12).
Marque: Waters Corporation 186003033
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- The trifunctionally bonded C18 ligand provides you with a universal column for most HPLC separations and gives you the widest usable pH range, superior low pH stability, and ultra-low column bleed.
Spécification
4.6 mm | |
6000 psi (415 Bar) | |
3.5 μm | |
1/Ea. | |
Yes |
100 mm | |
Spherical | |
130 Å | |
L1 | |
Column |
Sécurité et traitement
- XBridge BEH C18 Column, 130Å, 3.5
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: acetonitrile