missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Waters Corporation XBridge Phenyl Column

XBridge BEH Phenyl columns provide complementary selectivity to C18 stationary phases, especially for polyaromatic compounds.

Marque:  Waters Corporation 186003335

Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10165464

  • 1428.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • This most chemically stable commercially available Phenyl sorbent on the market and provides you with ultra-low column bleed, long column lifetimes and excellent peak shape.
Spécification

Spécification

4.6 mm
6000 psi (415 Bar)
3.5 μm
1/Ea.
Yes
150 mm
Spherical
130 Å
L11
Column
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions